80139
Undecanal
analytical standard
Sinónimos:
Undecyl aldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.94 (vs air)
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.4322 (lit.)
bp
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
densidad
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
Clave InChI
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene