34216
Ipronidazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Isopropyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])n1c(ncc1[N+]([O-])=O)C(C)C
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3
Clave InChI
NTAFJUSDNOSFFY-HPRDVNIFSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?