32412
4′-Hydroxydiclofenac
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4′-Hydroxy Diclofenac
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
Clave InChI
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?