Documentos clave
24579
Jeringa Hamilton® GASTIGHT ®, aguja cementada
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23s-26s ga (cone tip)
Características
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80079
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Jeringas herméticas para transferir gases, barril de vidrio con émbolo recubierto de Teflón en su extremo para su sellado.
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)