227196
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (9385), 230-400 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
grado
high-purity grade (9385)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore®
técnicas
LPLC: suitable
superficie
550 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
230-400 mesh
40-63 μm
tamaño de poro
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?