02712
Cystamine dihydrochloride
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
concentración
≥98 % (w/w) (T)
impurezas
≤100 mg/kg 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (HPLC)
≤100 ppm 1,2-dimethoxyethan
≤5000 ppm tert-butyl methyl ether
≤5000 ppm ethanol
mp
215-225 °C (dec.)
217-220 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1.0 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to almost colorless (<5.5 NTU)
idoneidad
corresponds for H-NMR
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Clave InChI
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?