XX1019004
Base y tapón para filtración a vacío Millipore
90 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Sinónimos:
Conjunto de filtración Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
técnicas
vacuum filtration: suitable
Diámetro
90 mm
Adaptador
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Base y tapón de vidrio, 90 mm, para utilizar con porta-rejillas de acero inoxidable; la rejilla se vende por separado
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros todo vidrio de 90 mm Millipore.
Base y tapón de vidrio, 90 mm, para utilizar con porta-rejillas de acero inoxidable; la rejilla se vende por separado
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros todo vidrio de 90 mm Millipore.
Aplicación
90 mm, para utilizar con porta-rejillas de acero inoxidable; la rejilla se vende por separado