Key Documents
XX1012503
Millipore
Abrazadera de resorte Millipore para filtración al vacío
25 mm, Aluminum
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
anodized aluminum
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Pinza de resorte, 25 mm, aluminio
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio para microanálisis de 25 mm Millipore y el portafiltros analítico de acero inoxidable de 25 mm.
Application
25 mm, aluminio