Key Documents
SCME003
Sigma-Aldrich
Kit de medios de cultivo completos EndoGRO-MV-VEGF
Sinónimos:
VEGF culture media
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product line
Chemicon®
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type endothelial cells
storage temp.
2-8°C
General description
Las formulaciones de medios EndoGRO proporcionan un entorno de cultivo celular óptimo para muchos tipos de células endoteliales, como las HUVEC, las células endoteliales aórticas y otras células endoteliales microvasculares y de grandes vasos humanas. Se ha demostrado que estos medios permiten el crecimiento de las células endoteliales a velocidades que cumplen o superan los medios comercializados que contienen suero, a la vez que mantienen una excelente morfología celular. Los medios están empaquetados en una envoltura retráctil protectora contra rayos UV especialmente diseñada para aumentar la estabilidad y que consta de un medidor de temperatura que ayuda a prevenir la contaminación. Los medios EndoGRO no contienen antimicrobianos ni rojo fenol, componentes que pueden causar estrés celular y efectos de enmascaramiento que pueden influir en los resultados experimentales. Disponemos de cuatro formulaciones de medios diferentes para diversas aplicaciones y requisitos de cultivo celular.
Application
El kit de medios de cultivo completo EndoGRO-MV-VEGF es una formulación con poco suero indicada para la proliferación rápida de células endoteliales microvasculares humanas.
EndoGRO-MV-VEGF es una formulación con poco suero, indicada para la proliferación rápida de células endoteliales microvasculares humanas
Components
  • Kit de suplemento de medio basal EndoGRO (SCME-BM)
  • (SCME003-S)
Storage and Stability
El medio basal (SCME-BM) debe conservarse a 2 - 8ºC. El embalaje protector especial contra los rayos UV protege el medio EndoGRO contra los daños causados por la luz, sin embargo, los usuarios deben tener cuidado de proteger el medio de la exposición prolongada a la luz. El kit de suplementos (SCME003-S) debe conservarse a -20ºC.
Other Notes
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class