SCC234
YUMM2.2 Mouse Melanoma Cell Line
Mouse
Sinónimos:
Yale University Mouse Melanoma 2.2 cell line, Yale University Mouse Melanoma cell line
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
YUMM2.2 Mouse Melanoma Cell Line,
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
envase
vial of ≥1x10^6 vial
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Aplicación
- Each vial contains > 1X106 viable cells.
- YUMM2.2 cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are verified to be of mouse origin and negative for interspecies contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and nonhuman primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are negative for mycoplasma contamination.
Características y beneficios
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable