Key Documents
MAUF01005
Millipore
Placa de ultrafiltración de 96 pocillos MultiScreen® con membrana Ultracel®-10
Sinónimos:
96-well centrifuge concentrator
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.24
material
polypropylene plate
regenerated cellulose (RC)
silicone O-ring (medical grade)
description
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
H
20.1 mm , without lid
22.0 mm , with lid
L
127.8 mm
volume
0.5 mL
width
85.5 mm
pore size
10 kDa NMWCO
storage temp.
room temp
General description
Fiabilidad
La placa de filtración MultiScreen® de 96 pocillos incorpora la membrana de ultrafiltración de celulosa regenerada con límite de peso molecular nominal -10 10 000 kDa Ultracel® para obtener resultados con poca adsorción y alta recuperación. Está diseñada para ser utilizada con centrifugación y es compatible con placas de microvaloración estándar, instrumentación y equipos de manejo de líquidos.
La placa de filtración MultiScreen® con membrana Ultracel® -10 está diseñada para una baja adsorción a proteínas y una gran retención proteica. Las placas de grado analítico cumplen las estrictas especificaciones de liberación de fabricación y se comprueba su retención de proteínas para la retención >95 % del citocromo c (12 500 Daltons). Ofrecen también una gran uniformidad de rendimiento de pocillo a pocillo.
Funcionamiento versátil
Las placas filtrantes MultiScreen® con membrana Ultracel® -10 permiten el procesamiento y la recolección de volúmenes de muestra de 50 a 500 µl. Son compatibles con una gama de placas de microvaloración receptoras estándar de 96 pozos, incluidos pocillos de 300 µl, y 700 µl de profundidad, y pocillos cónicos de 150 µl.
La placa de ultrafiltración de 96 pocillos MultiScreen® con membranas Ultracel® (placas de ultrafiltración MultiScreen) se utiliza para procesar disoluciones biológicas acuosas (de 0,1 a 0,5 ml). La placa de ultrafiltración se utiliza sólo en modo de presión centrífuga y es compatible con los rotores oscilantes de placa de microvaloración en centrífuga convencional. Se ha desarrollado para adaptarse a una placa receptora de microvaloración de 96 pocillos para la recogida de los ultrafiltrados. Estas placas se han diseñado de manera específica para la eliminación de proteínas antes del análisis de muestras y para la purificación, la concentración y la desalación de muestras de las disoluciones biológicas. 
Application
La placa de ultrafiltración MultiScreen® de 96 pocillos con membrana kD Ultracel®-10 es adecuada para la concentración de alto rendimiento de proteínas y el cambio de tampones.
Physical form
Código de colores: Natural
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Priscilla A Moore et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 498, 309-314 (2008-11-07)
High-throughput protein purification is a complex, multi-step process. There are several technical challenges in the course of this process that are not experienced when purifying a single protein. Among the most challenging are the high-throughput protein concentration and buffer exchange