MAC111
Anticuerpo anti-proteína de fusión GST•Tag
clone 8-326.6.1, from mouse
Sinónimos:
Glutathione S-transferase class-mu 26 kDa isozyme, GST 26, Sj26 antigen, SjGST
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8-326.6.1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo provocó inmunoprecipitación de la secuencia de la proteína de fusión GST•Tag en IP.
Análisis ELISA: un lote representativo detectó la secuencia de la proteína GST•Tag en ELISA.
Etiquetas de epítopo y uso general
Etiquetas de epítopo
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: este anticuerpo detectó la proteína de fusión GST•Tag en 5 µl de control de etiquetado de epítopos Posi-Tag.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Control de la etiqueta de epítopos Posi-Tag
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c