MABS1136
Anti-Cathelicidin/FALL-39/LL-37 Antibody, clone 8C10.1
clone 8C10.1, from mouse
Sinónimos:
Cathelicidin antimicrobial peptide, 18 kDa cationic antimicrobial protein, CAP-18, hCAP-18
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8C10.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMP(820)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Cathelicidin/FALL-39/LL-37 immunoreactivity in human bone marrow tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable