MABN162
Anti Tau (MAPT) Antibody (not human)
mouse monoclonal, TAU-5
Sinónimos:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Tau, a.a. 210-241 Antibody, clone Tau-5, clone TAU-5, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TAU-5, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (immunogen homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody recognized Tau in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Rat cortex tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable