MABF2154
Anti-Ricin B Chain Antibody, clone RBC11
clone RBC11, from mouse
Sinónimos:
RBC
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RBC11, monoclonal
reactividad de especies
Ricinus communis
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA Analysis: A representative lot detected Ricin B chain in ELISA applications (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Inflammation & Immunology
Calidad
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin B chain in an indirect ELISA.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable