Documentos clave
LSKCTB500
Millipore
Tampón Tris, 0,5 l
Sinónimos:
Disolución amortiguadora Tris, Tampón Tris
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
pkg of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Montage®
técnicas
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El kit Montage Plasmid MiniprepHTS 96 es un kit rápido y sencillo de utilizar para minipreparaciones de plásmidos de gran pureza y cromosomas artificiales bacterianos (BAC).
Aplicación
Adecuado para minipreparaciones de plásmidos y cromosomas artificiales bacterianos (BAC)
Categoría de investigación
Todas
Almacenamiento y estabilidad
Los reactivos deben conservarse entre 15 °C y 30 °C.
Información legal
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process