LD0HCI6S2
Filtro de disco lenticular Millistak+®
D0HC, filtration area 1.57 m²
Sinónimos:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, D0HC media series, 16 in. diameter, 7-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtro de disco lenticular Millistak+®, D0HC, cellulose, filtration area 1.57 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
descripción
Primary clarification directly out of the bioreactor
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altura
17.65 cm (6.95 in.)
Diámetro
40.64 cm (16 in.)
filtración área
1.57 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
565-1037 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
D0HC
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de preparación
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3