KMP4G10TT1
Milligard ® PES 1,2/0,45 µm, cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 10
About This Item
Productos recomendados
material
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Opticap® XL 10
feature
hydrophilic
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
13.2 in.
W
4.2 in.
core size
, polypropylene
filtration area
0.6 m2
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Application
Features and Benefits
- Alto caudal y alto rendimiento
- Reducción validada de la biocarga
- Escalabilidad predecible desde dispositivos de pequeña escala hasta dispositivos de tamaño de producción
- Gran termoestabilidad: compatible con métodos de esterilización con vapor sobre el terreno y autoclave
- Formatos de un solo uso, listos para gamma
- Cáustico estable
Packaging
Other Notes
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
Aplicación: BioProcessing
Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario de las cápsulas Opticap® Small Scale 300, XL, XLT y T-line
Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.