IT5SP0009
IT5 Accessory, Outlet Tubing Assembly
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
1 in.
25 mm
Anchura
8 in.
Profundidad
8 in.
peso
8 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany