Key Documents
FCMAB194F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo Milli-Mark® Anti-CD38-FITC, clon AT13/5
clone AT13/5, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
ADP-ribosyl cyclase 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AT13/5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD38(952)
General description
El CD38 es una glucoproteína integral de membrana tipo II de 45 kDa que consiste en un dominio citoplásmico N-terminal de 20 aminoácidos, un dominio transmembrana de 23 aminoácidos y un dominio extracelular de 257 aminoácidos. El CD38 se asocia con diferentes moléculas en diferentes tipos celulares y estas combinaciones únicas causan señalización específica para cada tipo de célula. Uno de los ligandos conocidos que activa la señalización mediada por CD38 es el CD31 (Deaglio, 2001). El CD38 se expresa en una variedad de tipos de células diferentes y el patrón de expresión suele cambiar con la diferenciación y la maduración. De este modo, la expresión de CD38 se encuentra durante las etapas tempranas de la diferenciación de las células B y T, falta durante las etapas intermedias posteriores y se recupera cerca del final de la maduración. El CD38 se expresa a concentraciones variables en la mayoría de las células hematopoyéticas, predominantemente durante las primeras etapas de la diferenciación y la activación, y se expresa fuertemente en las células plasmáticas (Jackson, 1990; Terstappen, 1990; Morra, 2009). 1997). Fuera del sistema hematopoyético, los tipos de células CD38-positivas abarcan subconjuntos en el intestino, el cerebro, la próstata, el páncreas, los huesos, el ojo y el músculo (Deaglio, 2001). El CD38 se expresa en aproximadamente el 60 % de las células mononucleares de sangre periférica positivas para CD34. Las células positivas para CD34 menos maduras se caracterizan por una falta de CD38 (Herbein, 1994).
El anti-CD38,AT13/5 se incluyó en el Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, y estudios realizados por varios laboratorios confirmaron su reactividad con el CD38 (Sarfati, 1997).
Specificity
El anticuerpo reconoce el antígeno CD38 humano.
Immunogen
Células Namalwa (linea celular de linfocitos B del linfoma de Burkitt)
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-CD38-FITC, clon AT13/5, es un anticuerpo contra el CD38 para utilizar en FC.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada por citometría de flujo utilizando linfocitos humanos.
Target description
45 kDa (Deaglio, 2001)
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con FITC en tampón Tris-HCl 0,05 M con BSA al 1 %, azida sódica al 0,097 % a pH 7,2.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Linfocitos humanos
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c