Key Documents
ELLUF0100
Millipore
Sustrato Luminata Forte ELISA HRP; 100 ml
Western blotting, dot/slot blotting
Sinónimos:
ELISA HRP substrate, detection substrate
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Level
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Luminata
assay range
sensitivity: 0.1 pg
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Reactivo de detección de HRP quimioluminiscente
Application
Inmunotransferencia Western (inmunoelectrotransferencia), transferencia por hoyos/ranuras
Para uso en inmunotransferencias.
Quality
El reactivo se ha adaptado para optimizar el intervalo y la sensibilidad de detección utilizando varios anticuerpos en los ensayos ELISA.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 4°C desde la fecha de envío. Contiene peróxido de hidrógeno. Úsese en lugares bien ventilados.
Legal Information
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c