CB1052
Anti-TUBB2A Mouse mAb (2B2)
liquid, clone 2B2, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Tubulin β2A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B2, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB2A(7280)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1.5 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
293T cells
PC-12 cells, Raw 264.7 cells, Jurkat cells, NIH3T3 cells, Human spleen tissue
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable