8.43784
Benzyl propionate
for synthesis
Sinónimos:
Benzyl propionate
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 96 °C
densidad
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup