8.18194
Sodium methylate
(30% solution in methanol) for synthesis
Sinónimos:
Sodium methoxide
About This Item
presión de vapor
34 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
420 °C (Methanol)
lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
pH
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
2-6 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
- Approach to synthesis and study of pharmacological effects of new 1, 3, 5-triazine derivatives: This research includes the use of sodium methylate in methanol medium for synthesizing new triazine derivatives, predicting their pharmacological effects using GUSAR software (Levshukova et al., 2024).
- Exothermic barrier-free carboxylation of alkali methylates: Investigates the interaction of sodium methylate with CO2 to synthesize dialkyl carbonates, presenting a high-yield method rationalized through molecular dynamics (Chaban, 2023).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C