Documentos clave
8.00141
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4N2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
228.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
210-204-3
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Clave InChI
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable