234397
Complement C5a, His·Tag , Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable