16-662
Microesferas magnéticas de proteína G Magna ChIP®
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Sinónimos:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
Quality Level
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
particle size
~3 μm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Proteína G recombinante unida covalentemente a microesferas magnéticas. Estas microesferas proporcionan a los usuarios un reactivo rápido, reproducible y eficaz para la recolección de inmunocomplejos destinados a ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP). En comparación con las microesferas de proteína G agarosa convencionales, las microesferas magnéticas de proteína G reducen significativamente el tiempo de manipulación y el estrés mecánico en los inmunocomplejos específicos.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
Proteína G recombinante unida covalentemente a microesferas magnéticas para utilizar en inmunoprecipitación de cromatina (ensayos ChIP). Estas microesferas de proteína G proporcionan a los usuarios un reactivo más rápido, reproducible y eficaz para la recogida de inmunocomplejos en comparación con las microesferas de agarosa.
Use 20 µl de suspensión de microesferas por cada aplicación de ChIP. Incluye suficientes reactivos para 50 reacciones de precipitación. Disperse bien las microesferas con agitación Vórtex rápida antes de pipetearlas.
Utilizado para detectar o cuantificar: Proteína G
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP) utilizando extractos nucleares HeLa y el kit Magna ChIP® A (Nº de ref. 17-610).
Physical form
Suspensión líquida. Se suministra como pasta de microesferas magnéticas en disolución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, con Tween®-20 al 0,01 %y azida sódica al 0,09 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de envío. No congelar.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c