Merck
1.12151
Dysprosium oxide
99+
Sinónimos:
Dysprosium oxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Dy2O3
Número CAS:
Peso molecular:
373.00
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-164-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2340 °C
density
7.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Dy+3].[Dy+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)