N-106
Naltrexone-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)C(=O)O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C26H31NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,17-19,21-22,24,29-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
KCSKQJYZSCIQRR-ODTDCTFRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)