Merck
N-068
Supelco
(±)-Normetanephrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10D3NO3·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
222.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
OC(C([2H])([2H])N)([2H])C1=CC(OC)=C(O)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H/i5D2,8D;
Clave InChI
VKFPRGQZWKTEON-IJJJTAPTSA-N
Descripción general
Normetanephrine, a metabolite of norepinephrine, is a marker for catecholamine-secreting tumors such as pheochromocytoma. This internal standard is suitable for LC-MS/MS monitoring of normetanephrine levels in urine or plasma for diagnostic testing or endocrinology.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)