Z274429
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 600 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 335-PP-8
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
8 in.
inclinación
6 μm
concentricidad
13 μm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.29 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)