Documentos clave
Z263370
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamaño del tapón
58-400
Junta
Joints threaded neck (58-400)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216904
capacidad
4 oz (125 mL)
diám. × Al
60 mm × 68 mm
Descripción general
Walls allow for complete removal of contents.
Aplicación
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)