Z250007
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (20-400)
Características
with cap
envase
pkg of 48 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216842
capacidad
1 oz (30 mL)
diám. × Al
31 mm × 79 mm
color
amber
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)