Documentos clave
Z171727
Sigma-Aldrich
Vacuum-jacketed filter funnel
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Aldrich
capacidad
200 mL
200 mL
disco diám.
50 mm
diám. del filtro
50 mm
tamaño de poro
25-50 μm
Descripción general
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity. Useful for low-temperature filtrations. 45/50F top joint, 24/40M bottom joint. Includes 45/50M to 24/40F reducing adapter for top joint.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)