Z120782
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 4,300 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
Joints neck (143)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
4,300 mL
Profundidad × Al total
30.5 cm × 36.5 cm
interior diám.
14.3 cm
Descripción general
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)