Documentos clave
Z114189
Sigma-Aldrich
Wheaton open-top seals
size 11 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/silicone septum
Características
closure type crimp seal
tamaño
11 mm
Adaptador
closure for 11 mm crimp top vial
Descripción general
With PTFE-faced septum.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)