WHA10408712
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 100 EA, 400 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Z750476
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, without interleaving paper, pore size 0.2 μm, black grid, diam. 50 mm
Materiales
black grid
envase
pk of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10408712
Whatman Article No. 28415241 (US reference)
Diámetro
50 mm
membrana diám.
47 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)