WHA10401714
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
Sinónimos:
Z697346
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 50 mm
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10401714
Whatman Article No. 28415045 (US reference)
Diámetro
50 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)