Merck
S482927
TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAEN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
224.305
MDL number:
Other Notes