Merck
R541508
3-(NAPHTHALENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
393.446
MDL number:
Other Notes