Merck
QBD11341
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®4-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22F4O7
Número de CAS:
Peso molecular:
414.35
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupo funcional
ester
hydroxyl
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
Clave InChI
NQNOTXOTYAWVLS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Hydroxy-dPEG®₄-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)