Merck
QBD10260
Sigma-Aldrich
m-dPEG®8-NHS ester
Sinónimos:
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxahexacosan-26-oic acid succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxahexacosanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H39NO12
Número de CAS:
Peso molecular:
509.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C22H39NO12/c1-27-6-7-29-10-11-31-14-15-33-18-19-34-17-16-32-13-12-30-9-8-28-5-4-22(26)35-23-20(24)2-3-21(23)25/h2-19H2,1H3
Clave InChI
IBZNTYBFTKFSMU-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The m-dPEG®8-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®8-NHS ester reacts with amines.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)