Documentos clave
MS101-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
MS101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
electrode medium serpentine
BN/SiO2 coating
fabricante / nombre comercial
MS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)