GF71222093
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 50 m, temper annealed
Sinónimos:
FA145120
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 712-220-93
Longitud
50 m
diámetro
0.6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)