Documentos clave
GF61136041
Gold/Germanium eutectic
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
AU040260
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 611-360-41
size
25 × 25 mm
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)