Documentos clave
GF60670436
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, length 1 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT055150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 606-704-36
Longitud
1 m
diámetro
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)