Documentos clave
GF52627934
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607910
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 526-279-34
Longitud
200 mm
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)