Documentos clave
GF40039657
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g
Sinónimos:
AL716010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 400-396-57
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)