Documentos clave
GF38892066
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.99%
Sinónimos:
CU516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 388-920-66
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)