GF10641259
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm rod, 1.6mm diameter
Sinónimos:
FE047901
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 106-412-59
L × diám.
500 mm × 1.6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)